Läs mer
3,4-Diaminopyridine, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15840381
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15840381 5 g 5g
1 options
Produktkod. 15840381 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8183920005
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54-96-6
Kvalitet Research
Molekylformel 3,4-(NH2)2C5H3N
Molekylvikt (g/mol) 109.13
Specifikationer
Smältpunkt 217°C to 220°C
MDL-nummer MFCD00006401
Kvantitet 5 g
Synonym 3,4-Diaminopyridine, 3,4-Diaminopyridine