Läs mer
3,4-diaminotiofendihydroklorid, 96 %
Produktkod. 10389360 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10389360 5 g Glasflaska 5g
10315901 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10389360 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 325890050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2559.42 SEK
    2297.65 SEK / 5g
    Save 261.77 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 90069-81-1 | C4H6N2S·2HCl | 187,09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 90069-81-1
Molekylformel C4H6N2S·2HCl
Molekylvikt (g/mol) 187.09
MDL-nummer MFCD00671511
InChI-nyckel RAMOMCXNLLLICQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-diaminothiophene dihydrochloride, thiophene-3,4-diamine dihydrochloride, 3,4-diaminothiophenedihydrochloride, pubchem21822, acmc-209r4q, 3,4-diaminothiophene 2hcl, 3?4-diaminothiophene dihydrochloride, 3,4-thiophenediamine, dihydrochloride, thiophene-3,4-diamine-hydrogen chloride 1/2
PubChem CID 12707342
IUPAC-namn tiofen-3,4-diamin;dihydroklorid
LEDER C1=C(C(=CS1)N)N.Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 4-Diaminothiophene dihydrochloride
Namnnotering 99%
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 240,0 °C till 245,0 °C
Färg Brun eller Grå
Förlust vid torkning 3% max.
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 95% min. (på torrt ämne) (Argentometri)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 187.09
Procent renhet 96%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.