Läs mer
3,4-Diaminotiofendihydroklorid, TRC
Produktkod. 30362741
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30362741 500 mg
1 options
Produktkod. 30362741 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD416850500MG
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Diaminothiophene, Dihydrochloride
CAS 90069-81-1
Molekylformel C4 H6 N2 S . 2 Cl H
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C4H6N2S.2ClH/c5-3-1-7-2-4(3)6;;/h1-2H,5-6H2;2*1H
LEDER Cl.Cl.Nc1cscc1N
IUPAC-namn tiofen-3,4-diamin; Dihydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 187.09
Formel vikt 185.9785