Läs mer
3,4-Diaminotiofendihydroklorid, TRC
Produktkod. 30350926
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Produktkod. Kvantitet
30350926 2.5 g
1 options
Produktkod. 30350926 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4168502.5G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Diaminothiophene, Dihydrochloride
CAS 90069-81-1
Molekylformel C4 H6 N2 S . 2 Cl H
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C4H6N2S.2ClH/c5-3-1-7-2-4(3)6;;/h1-2H,5-6H2;2*1H
LEDER Cl.Cl.Nc1cscc1N
IUPAC-namn tiofen-3,4-diamin; Dihydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 187.09
Formel vikt 185.9785