Läs mer
3,4-diaminotoluen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10696354 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10696354 500 g Glasflaska 500g
10316370 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10696354 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 112435000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 496-72-0 | C7H10N2 | 122.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 496-72-0
Molekylformel C7H10N2
Molekylvikt (g/mol) 122.17
MDL-nummer MFCD00007728
InChI-nyckel DGRGLKZMKWPMOH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-diaminotoluene, 3,4-toluenediamine, 1,2-benzenediamine, 4-methyl, 4-methyl-o-phenylenediamine, toluene-3,4-diamine, 4-methyl-1,2-phenylenediamine, 4-methyl-1,2-benzenediamine, 3,4-tolylenediamine, 3,4-toluylenediamine, 1,2-diamino-4-methylbenzene
PubChem CID 10332
IUPAC-namn 4-metylbensen-1,2-diamin
LEDER CC1=CC(=C(C=C1)N)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 4-Diaminotoluene
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 83.0°C to 90.0°C
Färg Brun till brungrå
Kokpunkt 265.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3C6H3(NH2)2
Kvantitet 500 g
Beilstein 13, 148
Löslighetsinformation Solubility in water: 16g/L (20°C).
Formel vikt 122.17
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Chunks or Flakes
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3,4-Diaminotoluene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.