Läs mer
3,4-Diaminotoluen, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4-Diaminotoluene |
| CAS | 496-72-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3,4-Diaminotoluene |
| Frakt skick | +20 °C |
| Molekylformel | C7 H10 N2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10N2/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,8-9H2,1H3 |
| LEDER | Cc1ccc(N)c(N)c1 |
| IUPAC-namn | 4-metylbensen-1,2-diamin |
| Molekylvikt (g/mol) | 122.17 |
| Visa mer |