Läs mer
3,4-Diaminotoluen, TRC
Produktkod. 30368711
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30368711 10 g
30358790 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30368711 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD41681010G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 496-72-0
Molekylformel C7 H10 N2
Molekylvikt (g/mol) 122.17
Synonym Toluene-3,4-diamine (7CI,8CI), 4-Methyl-1,2-benzenediamine, 1,2-Diamino-4-methylbenzene, 2-Amino-4-methylaniline, 2-Amino-4-methylphenylamine, 2-Amino-5-methylaniline, 3,4-Diamino-1-methylbenzene, 3,4-Diaminotoluene, 3,4-Tolylenediamine, 4-Methyl-1,2-diaminobenzene, 4-Methyl-1,2-phenylenediamine, 4-Methyl-2-aminoaniline, 4-Methyl-o-phenylenediamine, 5-Methylbenzene-1,2-diamine, NSC 1495
IUPAC-namn 4-metylbensen-1,2-diamin
LEDER Cc1ccc(N)c(N)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Diaminotoluene
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C7H10N2/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,8-9H2,1H3
Formel vikt 122.0844