missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3',4'-Dibenzyloxyaceto-d3-phenone, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-[3,4-Bis(phenylmethoxy)phenyl]ethanone-2,2,2-D3 |
| CAS | 344299-53-2 |
| Molekylformel | C22 D3 H17 O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Ethanone-2,2,2-d3, 1-[3,4-bis(phenylmethoxy)phenyl]- (9 CI), 3',4'-Dibenzyloxyaceto-d3-phenone, 1-[3,4-Bis(phenylmethoxy)phenyl]ethanone-2,2,2-D3, 1-[3,4-Bis(benzyloxy)phenyl]ethan-1-one-2,2,2-d3, 3,4-Bis(benzyloxy)acetophenone-d3, 3',4'-Dibenzyloxyacetophenone-2,2,2-d3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C22H20O3/c1-17(23)20-12-13-21(24-15-18-8-4-2-5-9-18)22(14-20)25-16-19-10-6-3-7-11-19/h2-14 H,15-16H2,1H3/i1D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C(=O)c1ccc(OCc2ccccc2)c(OCc3ccccc3)c1 |
| IUPAC-namn | 1-[3,4-bis(phenylmethoxy)phenyl]-2,2,2-trideuterioethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 335.4109 |
| Formel vikt | 335.1601 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?