Läs mer
3,4-dibensyloxibensaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10518143 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10518143 1 g Glasflaska 1g
10240803 5 g Glasflaska 5g
10005963 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10518143 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 112640010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 5447-02-9 | C21H18O3 | 318.36 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5447-02-9
Molekylformel C21H18O3
Molekylvikt (g/mol) 318.36
MDL-nummer MFCD00004776
InChI-nyckel XDDLXZHBWVFPRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dibenzyloxybenzaldehyde, 3,4-bis benzyloxy benzaldehyde, 3,4-dibenzyloxy benzaldehyde, 3,4-bis phenylmethoxy benzaldehyde, xddlxzhbwvfprg-uhfffaoysa-n, 3.4-dibenzyloxybenzaldehyde, 3,4-dibenzyloxy-benzaldehyde, 3,4-dibenzyl-oxybenzaldehyde, benzaldehyde, 3,4-dibenzyloxy, xddlxzhbwvfprg-uhfffaoysa
PubChem CID 79526
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 4-Dibenzyloxybenzaldehyde
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 88°C to 92°C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (C6H5CH2O)2C6H3CHO
Kvantitet 1 g
Formel vikt 318.36
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.