Läs mer
3,4-Dibenzyloxybenzaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4-Dibenzyloxybenzaldehyde |
| CAS | 5447-02-9 |
| Molekylformel | C21 H18 O3 |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C21H18O3/c22-14-19-11-12-20(23-15-17-7-3-1-4-8-17)21(13-19)24-16-18-9-5-2-6-10-18/h1-14H,15-16H2 |
| LEDER | O=Cc1ccc(OCc2ccccc2)c(OCc3ccccc3)c1 |
| IUPAC-namn | 3,4-bis(phenylmethoxy)benzaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 318.37 |
| Formel vikt | 318.1256 |