missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3,4-Dibenzyloxyphenylacetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4-Dibenzyloxyphenylacetic Acid |
| CAS | 1699-61-2 |
| Molekylformel | C22H20O4 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | [3,4-Bis(benzyloxy)phenyl]acetic Acid, 3,4-Bis(phenylmethoxy)benzeneacetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C22H20O4/c23-22(24)14-19-11-12-20(25-15-17-7-3-1-4-8-17)21(13-19)26-16-18-9-5-2-6-10-18/h1-13H,14-16H2,(H,23,24) |
| LEDER | OC(CC1=CC(OCC2=CC=CC=C2)=C(OCC3=CC=CC=C3)C=C1)=O |
| IUPAC-namn | 2-(3,4-bis(benzyloxy)phenyl)acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 348.39 |
| Formel vikt | 348.14 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?