Läs mer
3,4-dibrombensaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11343227
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11343227 1 g 1g
11353227 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11343227 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13762.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 74003-55-7 | C7H4Br2O | 263.916 g/mol
3,4-Dibrombensaldehyd används vid framställningen av isomera grenade pi-konjugerade system med terminal alkyn genom att reagera med 4-(triisopropylsilyletynyl) fenylacetylen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 3,4-dibrombensaldehyd används vid framställning av
isomera grenade pi-konjugerade system med terminal alkyn genom att reagera med 4-(triisopropylsilyletynyl) fenylacetylen.
Löslighet Olösligt i
vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 74003-55-7
Molekylformel C7H4Br2O
Molekylvikt (g/mol) 263.916
MDL-nummer MFCD00236033
InChI-nyckel UTYRZXNEFUYFCJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 622053
IUPAC-namn 3,4-dibrombensaldehyd
LEDER C1=CC(=C(C=C1C=O)Br)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Dibromobenzaldehyde
Smältpunkt 69°C to 72°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 2573433
Känslighet Air Sensitive
Synonym 3,4-dibromo-benzaldehyde, benzaldehyde, 3,4-dibromo, benzaldehyde,3,4-dibromo, 1,2-dibromo-4-formylbenzene
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 263.93
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.