Läs mer
3,4-Dibromotiofen, 98+%
Produktkod. 11498763
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11498763 5 g 5g
11488763 1 g 1g
11408773 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11498763 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10512.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-10-2026
CAS: 3141-26-2 | C4H2Br2S | 241,93 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3141-26-2
Molekylformel C4H2Br2S
Molekylvikt (g/mol) 241.93
MDL-nummer MFCD00005465
InChI-nyckel VGKLVWTVCUDISO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 18452
IUPAC-namn 3,4-dibromtiofen
LEDER BrC1=CSC=C1Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Dibromothiophene
Smältpunkt 4 °C till 5 °C
Densitet 2.188
Kokpunkt 221 °C till 222 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.64
Kvantitet 5 g
Beilstein 107642
Synonym thiophene, 3,4-dibromo, 3,4-dibromo-thiophene, pubchem5510, thiophene,4-dibromo, 3, 4-dibromothiophene, acmc-1clwy, 3,4-bis bromanyl thiophene, ksc224a6j, 3,4-dibromothiophene, bidd:gt0493
Formel vikt 241.94
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.