Läs mer
3,4-Dibromotoluene, 98+%
Produktkod. 11440983
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11440983 100 g 100g
11420983 5 g 5g
11430983 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11440983 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13351.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 60956-23-2 | C7H6Br2 | 249.933 g/mol
Det kan användas i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den kan användas i organisk syntes.
Löslighet Ej blandbar eller svår att blanda med
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60956-23-2
Molekylformel C7H6Br2
Molekylvikt (g/mol) 249.933
MDL-nummer MFCD00079744
InChI-nyckel LDCPXNOCWDGYIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dibromotoluene, benzene, 1,2-dibromo-4-methyl, 3,4 dibromo toluene, benzene,1,2-dibromo-4-methyl, 3,4-dibromtoluol, 3,4 dibromotoluene, pubchem3930, acmc-1b64t, ksc493e6j
PubChem CID 34679
IUPAC-namn 1,2-dibrom-4-metylbensen
LEDER CC1=CC(=C(C=C1)Br)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Dibromotoluene
Smältpunkt -10°C
Densitet 1.85
Kokpunkt 251°C
Flampunkt 116°C (241°F)
Brytningsindex 1.6
Kvantitet 100 g
Beilstein 1931706
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix with water.
Formel vikt 249.94
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.