Läs mer
3,4-Dichloro-1,2,5-thiadiazole, 99%
Produktkod. 11429273
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11429273 10 g 10g
11439273 50 g 50g
11449273 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11429273 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11738.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 5728-20-1 | C2Cl2N2S | 155.00 g/mol
3,4-Dikloro-1,2,5-tiadiazol är en klorerad tiadiazol som är en potent hämmare av nitrifikation i jord. 3,4-diklor-1,2,5-tiadiazol används som en byggsten vid beredningen avβ -adrenergt blockerande medel, Timolol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
3,4-Dikloro-1,2,5-tiadiazol är en klorerad tiadiazol som är en potent hämmare av nitrifikation i jord. 3,4-diklor-1,2,5-tiadiazol används som en byggsten vid beredningen avβ -adrenergt blockerande medel, Timolol.
Löslighet Löslig i
kloroform och metanol.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara under torr inert gas. Inkompatibel med fukt och oxidationsmedel, syror och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5728-20-1
Molekylformel C2Cl2N2S
Molekylvikt (g/mol) 155.00
MDL-nummer MFCD00010072
InChI-nyckel YNZQOVYRCBAMEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,5-thiadiazole, 3,4-dichloro, dichloro-1,2,5-thiadiazole, 3,4-dichloro-1,2,5 thiadiazole, pubchem20790, acmc-1al9l, ksc272e3d, 4,5-dichloro-2,1,3-thiadiazole, 3,4-bis chloranyl-1,2,5-thiadiazole, 3,4-dichloro-1,2,5-thiadiazole
PubChem CID 79804
IUPAC-namn 3,4-diklor-1,2,5-tiadiazol
LEDER ClC1=NSN=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Dichloro-1,2,5-thiadiazole
Densitet 1.644
Kokpunkt 157°C to 159°C
Flampunkt >100°C (212°F)
Brytningsindex 1.562
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 606585
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in chloroform and methanol.
Formel vikt 155.01
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.