Läs mer
3,4-Dichloro-1,2,5-thiadiazole, Mikromol
Beskrivning
3,4-Dichloro-1,2,5-thiadiazole, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4-Dichloro-1,2,5-thiadiazole |
| CAS | 5728-20-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3,4-Dichloro-1,2,5-thiadiazole |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C2Cl2N2S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 4,5-Dichloro-2,1,3-thiadiazole; |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | Clc1nsnc1Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 155.01 |
| Visa mer |