Läs mer
3,4-Dichloro-1,2,5-thiadiazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4-Dichloro-1,2,5-thiadiazole |
| CAS | 5728-20-1 |
| Molekylformel | C2Cl2N2S |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 1,2,5-Thiadiazole, 3,4-dichloro-, 3,4-Dichloro-1,2,5-thiadiazole, 4,5-Dichloro-2,1,3-thiadiazole |
| InChI formel | InChI=1S/C2Cl2N2S/c3-1-2(4)6-7-5-1 |
| LEDER | Clc1nsnc1Cl |
| IUPAC-namn | 3,4-dichloro-1,2,5-thiadiazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 155.01 |
| Formel vikt | 153.9159 |