Läs mer
3',4'-Dichloroacetophenone, 98+%
Produktkod. 11490074
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11490074 100 g 100g
11480074 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11490074 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13568.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2642-63-9 | C8H6Cl2O | 189.04 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2642-63-9
Molekylformel C8H6Cl2O
Molekylvikt (g/mol) 189.04
MDL-nummer MFCD00000553
InChI-nyckel WBPAOUHWPONFEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3',4'-dichloroacetophenone, 1-3,4-dichlorophenyl ethanone, 3,4-dichloroacetophenone, 1-3,4-dichlorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-3,4-dichlorophenyl, acetophenone, 3',4'-dichloro, 1-acetyl-3,4-dichlorobenzene, 3,4 dichloro acetophenone, pubchem3383, 3,4-dicloroacetophenone
PubChem CID 75841
IUPAC-namn 1-(3,4-diklorfenyl)etanon
LEDER CC(=O)C1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3',4'-Dichloroacetophenone
Smältpunkt 72°C to 76°C
Kokpunkt 134°C to 135 mmHg) (12 mmHg)
Kvantitet 100 g
Beilstein 742534
Formel vikt 189.04
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.