Läs mer
3,4-dikloranilin 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30319577
Change view
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30319577 1 ml 1ml
1 options
Produktkod. 30319577 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREXA12323400AL
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Dichloroaniline
CAS 95-76-1
Analyt- eller komponentnamn 3,4-Dichloroaniline
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C6 H5 Cl2 N
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Aniline, 3,4-dichloro- (7CI,8CI), 3,4-Dichlorobenzenamine, 3,4-DCA, 3,4-Dichloraniline, 3,4-Dichloroaniline, 3,4-Dichlorophenylamine, 4,5-Dichloroaniline, 4-Amino-1,2-dichlorobenzene, DCA, DCA (amine), LY 004892, NSC 247, m,p-Dichloroaniline
InChI formel InChI=1S/C6H5Cl2N/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3H,9H2
Lösningstyp Enda lösning
LEDER Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1
IUPAC-namn 3,4-dikloranilin
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Industry Type Miljötester
Molekylvikt (g/mol) 162.02
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 160,9799 g/mol