Läs mer
3,4-dikloranilin, 98 %
Produktkod. 11442218
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
2500g
250g
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11442218 2500 g 2500g
11339539 50 g 50g
11349539 250 g 250g
11432218 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11442218 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15199.0E
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 95-76-1 | C6H5Cl2N | 162,013 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 95-76-1
Molekylformel C6H5Cl2N
Molekylvikt (g/mol) 162.013
MDL-nummer MFCD00007768
InChI-nyckel SDYWXFYBZPNOFX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dichlorobenzenamine, 3,4-dichloraniline, 3,4-dichloranilin, 4,5-dichloroaniline, benzenamine, 3,4-dichloro, 1-amino-3,4-dichlorobenzene, 3,4-dca, 3,4-dichlorophenylamine, aniline, 3,4-dichloro, m,p-dichloroaniline
PubChem CID 7257
ChEBI CHEBI:16767
IUPAC-namn 3,4-dikloranilin
LEDER C1=CC(=C(C=C1N)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Dichloroaniline
Smältpunkt 70 °C till 73 °C
Kokpunkt 272 °C
Flampunkt 135 °C (275 °F)
Kvantitet 2500 g
UN-nummer UN3442
Beilstein 636837
Merck Index 14,3054
Formel vikt 162.02
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.