Läs mer
3,4-Dichloroaniline-d2, TRC
Produktkod. 30040932
Change view
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30040932 25 mg
30040930 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30040932 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD43180325MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1219803-22-1
Molekylformel C6 D2 H3 Cl2 N
Molekylvikt (g/mol) 164.029
Synonym 3,4-Dichloroaniline D2 (2,6-D2), 3,4-Dichloroaniline-2,6-D2, Benzen-2,6-d2-amine, 3,4-dichloro- (ACI), 3,4-Dichlorobenzen-2,6-d2-amine (ACI), 3,4-Dichloro-2,6-dideuterioaniline, Dichloroaniline-d2
IUPAC-namn 3,4-dichloro-2,6-dideuterioaniline
LEDER [2H]c1cc(Cl)c(Cl)c([2H])c1N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Dichloroaniline-d2
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C6H5Cl2N/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3H,9H2/i1D,3D
Formel vikt 162.992