Läs mer
3,4-dikloranilin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4-Dichloroaniline |
| Analyt- eller komponentnamn | 3,4-Dichloroaniline |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5Cl2N/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3H,9H2 |
| Lösningstyp | Snyggt |
| Industry Type | Farmaceutisk |
| Kvantitet | 5 g |
| Formel vikt | 160.9799 |