Läs mer
3,4-Dichloroanisole, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11453467
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11453467
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A17242.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 36404-30-5
Molekylformel C7H6Cl2O
Molekylvikt (g/mol) 177.024
MDL-nummer MFCD00070785
InChI-nyckel VISJRVXHPNMYRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dichloroanisole, benzene, 1,2-dichloro-4-methoxy, 3,4-dichloromethoxybenzene, 1,2-dichloro-4-methyxybenzene, 3,4-dichloroanizole, pubchem3683, acmc-1ajco, 4,5-dichlorophenyl methyl ether, 3,4-dichlorophenol, methyl ether
PubChem CID 37438
IUPAC-namn 1,2-dichloro-4-methoxybenzene
LEDER COC1=CC(=C(C=C1)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Dichloroanisole
Smältpunkt -8°C
Densitet 1.33
Kokpunkt 200°C to 204°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.557
Kvantitet 5 g
Beilstein 775080
Formel vikt 177.03
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3,4-Dichloroanisole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 3,4-Dichloroanisole
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.