Läs mer
3,4-Dichlorobenzaldoxime, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11388295
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11388295 5 g 5g
11378295 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11388295 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10202.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5331-92-0
Molekylformel C7H5Cl2NO
Molekylvikt (g/mol) 190.02
MDL-nummer MFCD00017592
InChI-nyckel ROBIUDOANJUDHD-ONNFQVAWSA-N
Synonym 3,4-dichlorobenzaldoxime, 3,4-dichlorobenzaldehyde oxime, 1e-3,4-dichlorobenzaldehyde oxime, e-n-3,4-dichlorophenyl methylidene hydroxylamine, ne-n-3,4-dichlorophenyl methylidene hydroxylamine, 3,4-dichlorophenyl hydroxyimino methane, 3,4-dichlorobenzaldehyde oxime #, z-n-3,4-dichlorophenyl methylidene hydroxylamine
PubChem CID 5704835
IUPAC-namn (NE)-N-[(3,4-dichlorophenyl)methylidene]hydroxylamine
LEDER O\N=C\C1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Dichlorobenzaldoxime
Smältpunkt 121°C to 123°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2206792
Formel vikt 190.03
Procent renhet 98%