Läs mer
3,4-diklorbensen-1-kolhydrazid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10520363
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10520363 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10160562 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10520363 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL00776DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 28036-91-1
Molekylformel C7H6Cl2N2O
Molekylvikt (g/mol) 205.038
MDL-nummer MFCD00017057
InChI-nyckel VEDIADQJSGNNQE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 311996
IUPAC-namn 3,4-diklorbensohydrazid
LEDER C1=CC(=C(C=C1C(=O)NN)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 4-Dichlorobenzene-1-carbohydrazide
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel Cl2C6H3C(O)NHNH2
Kvantitet 1 g
Synonym 3,4-dichlorobenzene-1-carbohydrazide, 3,4-dichlorobenzenecarbohydrazide, 3,4-dichlorobenzoic acid hydrazide, 3,4-dichlorobenzhydrazide, dichlorobenzenecarbohydrazide, 3,4-dichlor-benzoyl-hydrazin, 3,4-dichlorobenzoic hydrazide, 1,2-dichlorobenzene-4-carbohydrazide, benzoic acid,3,4-dichloro-, hydrazide, benzoic acid, 3,4-dichloro-, hydrazide
Formel vikt 205.04
Procent renhet 97%