Läs mer
3,4-Dichlorobenzeneboronic acid, 97%
Produktkod. p-7027497
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11445707
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B24292.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 151169-75-4 | C6H5BCl2O2 | 190.81 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 151169-75-4
Molekylformel C6H5BCl2O2
Molekylvikt (g/mol) 190.81
MDL-nummer MFCD01074646
InChI-nyckel JKIGHOARKAIPJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dichlorophenyl boronic acid, 3,4-dichlorobenzeneboronic acid, 3,4-dichlorophenylboronicacid, 3,4-dichlorophenyl boranediol, 3,4-dichlorophenylbornic acid, chembl20776, 3,4-dichloro benzene boronic acid, boronic acid, 3,4-dichlorophenyl, pubchem1812
PubChem CID 2734330
IUPAC-namn (3,4-diklorfenyl)borsyra
LEDER OB(O)C1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Dichlorobenzeneboronic acid
Smältpunkt 270°C to 274°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 7369790
Formel vikt 190.82
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.