Läs mer
3,4-Dichlorobenzenethiol, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10881861 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10881861 5 g 5g
10321340 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10881861 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 162850050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Identifiants chimiques
CAS 5858-17-3
Molekylformel C6H4Cl2S
Molekylvikt (g/mol) 179.06
MDL-nummer MFCD00004840
InChI-nyckel HNJZDPKMMZXSKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dichlorothiophenol, 3,4-dichloro thiophenol, benzenethiol, 3,4-dichloro, 3,4-dichlorobenzene-1-thiol, pubchem6803, 3,4dichloro-thiophenol, acmc-1aset, 3,4-dichloro-thiophenol, 3 ,4-dichlorobenzenethiol, 3,4-dichlorophenylmercaptan
PubChem CID 79964
IUPAC-namn 3,4-dichlorobenzenethiol
LEDER C1=CC(=C(C=C1S)Cl)Cl
Spécification
Kemiskt namn eller material 3, 4-Dichlorobenzenethiol
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Colorless to Yellow or White to Yellow
Densitet 1.4000g/mL, 1.4
Kokpunkt 119.0°C to 120.0°C (10.0 mmHg)
Flampunkt >112°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Linjär formel Cl2C6H3SH
Brytningsindex 1.625
Kvantitet 5 g
Formel vikt 179.06
Procent renhet 97%
Fysisk form Liquid or Low Melting Solid
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,4-Dichlorothiophenol, 97%
Mention d'avertissement
  • Varning
Catégorie de danger
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Mention de danger
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Conseils de prudence
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.