Läs mer
3,4-Dichlorobenzoic acid, 98+%, ACROS Organics™
Produktkod. 10453083 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
500 g
Förpackning:
Plastic bottle
Förpackningsstorlek:
25g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10453083 25 g Plastic bottle 25g
10168612 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10453083 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 374210250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 51-44-5
Molekylformel C7H4Cl2O2
Molekylvikt (g/mol) 191.01
MDL-nummer MFCD00002492
InChI-nyckel VPHHJAOJUJHJKD-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 3,4-dichloro, unii-ys4zr9bxwx, 3,4-dichloro-benzoic acid, ys4zr9bxwx, benzoic acid,4-dichloro, wln: qvr cg dg, pubchem3686, acmc-209kts, dsstox_cid_4980, dsstox_rid_77609
PubChem CID 5817
ChEBI CHEBI:49401
IUPAC-namn 3,4-dichlorobenzoic acid
LEDER OC(=O)C1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 4-Dichlorobenzoic acid
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 205.0°C to 209.0°C
Färg White to Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98+%
Förpackning Plastic bottle
Linjär formel Cl2C6H3CO2H
Kvantitet 25 g
Formel vikt 191.01
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Powder