Läs mer
3,4-diklorobenzosyra, 99 %
Produktkod. 11422588
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11422588 500 g 500g
11402588 25 g 25g
11412588 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11422588 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15873.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 51-44-5 | C7H4Cl2O2 | 191,01 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51-44-5
Molekylformel C7H4Cl2O2
Molekylvikt (g/mol) 191.01
MDL-nummer MFCD00002492
InChI-nyckel VPHHJAOJUJHJKD-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 3,4-dichloro, unii-ys4zr9bxwx, 3,4-dichloro-benzoic acid, ys4zr9bxwx, benzoic acid,4-dichloro, wln: qvr cg dg, pubchem3686, acmc-209kts, dsstox_cid_4980, dsstox_rid_77609
PubChem CID 5817
ChEBI CHEBI:49401
IUPAC-namn 3,4-diklorbensoesyra
LEDER OC(=O)C1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Dichlorobenzoic acid
Smältpunkt 205 °C till 208 °C
Kvantitet 500 g
Beilstein 2044777
Formel vikt 191.01
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.