Läs mer
3,4-diklorbensofenon, TRC
Produktkod. 30377501
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30377501 5 g
1 options
Produktkod. 30377501 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4319655G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Dichlorobenzophenone
CAS 6284-79-3
Molekylformel C13H8Cl2O
Kvantitet 5 g
Synonym Benzophenone, 3,4-dichloro- (6CI,8CI), (3,4-Dichlorophenyl)phenylmethanone, (3,4-Dichlorophenyl)(phenyl)methanone, 3,4-Dichlorophenyl phenyl ketone, NSC 5249, Phenyl 3,4-dichlorophenyl ketone
InChI formel InChI=1S/C13H8Cl2O/c14-11-7-6-10(8-12(11)15)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H
LEDER Clc1ccc(cc1Cl)C(=O)c2ccccc2
IUPAC-namn (3,4-diklorfenyl)-fenylmetanon
Molekylvikt (g/mol) 251.11
Formel vikt 249.9952