Läs mer
3,4-Dichlorobenzotrifluoride, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11457407
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
500 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11457407 10 g 10g
11467407 50 g 50g
11319539 250 g 250g
11329539 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11457407 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15098.09
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 328-84-7
Molekylformel C7H3Cl2F3
Molekylvikt (g/mol) 214.996
MDL-nummer MFCD00000555
InChI-nyckel XILPLWOGHPSJBK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dichlorobenzotrifluoride, 1,2-dichloro-4-trifluoromethyl benzene, benzene, 1,2-dichloro-4-trifluoromethyl, 3,4-dichloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 3,4-dichlorotrifluoromethylbenzene, unii-7g60xcu4gg, 3,4-dichlorophenyltrifluoromethane, 7g60xcu4gg, 3,4-dichloro-1-trifluoromethyl benzene, 3,4-dcbte
PubChem CID 9481
IUPAC-namn 1,2-dichloro-4-(trifluoromethyl)benzene
LEDER C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Dichlorobenzotrifluoride
Smältpunkt -12°C
Densitet 1.479
Kokpunkt 173°C to 174°C
Flampunkt 65°C (149°F)
Brytningsindex 1.475
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN1760
Beilstein 1950151
Formel vikt 215
Procent renhet 97%