Läs mer
3,4-Dichlorobenzotrifluoride, 97%, Thermo Scientific™
Catalog No. 11467407
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
500 g
Packungsgröße:
10g
250g
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Kvantitet Packungsgröße
11467407 50 g 50g
11457407 10 g 10g
11319539 250 g 250g
11329539 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 11467407 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15098.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 328-84-7
Molekylformel C7H3Cl2F3
Molekylvikt (g/mol) 214.996
MDL-nummer MFCD00000555
InChI-nyckel XILPLWOGHPSJBK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dichlorobenzotrifluoride, 1,2-dichloro-4-trifluoromethyl benzene, benzene, 1,2-dichloro-4-trifluoromethyl, 3,4-dichloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 3,4-dichlorotrifluoromethylbenzene, unii-7g60xcu4gg, 3,4-dichlorophenyltrifluoromethane, 7g60xcu4gg, 3,4-dichloro-1-trifluoromethyl benzene, 3,4-dcbte
PubChem CID 9481
IUPAC-namn 1,2-dichloro-4-(trifluoromethyl)benzene
LEDER C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)Cl)Cl
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 3,4-Dichlorobenzotrifluoride
Smältpunkt -12°C
Densitet 1.479
Kokpunkt 173°C to 174°C
Flampunkt 65°C (149°F)
Brytningsindex 1.475
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN1760
Beilstein 1950151
Formel vikt 215
Procent renhet 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.