Läs mer
3,4-Dichlorobenzoyl chloride, 97%
Produktkod. 11468856
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11468856 100 g 100g
11458856 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11468856 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17006.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3024-72-4 | C7H3Cl3O | 209.45 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3024-72-4
Molekylformel C7H3Cl3O
Molekylvikt (g/mol) 209.45
MDL-nummer MFCD00000672
InChI-nyckel VTXNOVCTHUBABW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 76403
IUPAC-namn 3,4-diklorbensoylklorid
LEDER C1=CC(=C(C=C1C(=O)Cl)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Dichlorobenzoyl chloride
Smältpunkt 30°C to 34°C
Kokpunkt 242°C
Flampunkt 142°C (287°F)
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 607485
Känslighet Moisture sensitive
Synonym benzoyl chloride, 3,4-dichloro, 3,4-dichlorobenzoylchloride, 3,4-dichloro benzoyl chloride, 2,3-dichlorobenzoyl, 3,4dichlorobenzoyl chloride, acmc-1aj45, 3,4 dichlorobenzoyl chloride, 3,4-dichlorobenzoyl-chloride, ksc225o5d, 3,4-dichloro-benzoyl chloride
Formel vikt 209.46
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.