Läs mer
3,4-diklorobenzoylklorid, 97 %
Produktkod. 10448300 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10448300 25 g Glasflaska 25g
10041510 5 g Glasflaska 5g
10255150 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10448300 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 150230250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-09-2026
CAS: 3024-72-4 | C7H3Cl3O | 209,45 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3024-72-4
Molekylformel C7H3Cl3O
Molekylvikt (g/mol) 209.45
MDL-nummer MFCD00000672
InChI-nyckel VTXNOVCTHUBABW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 76403
IUPAC-namn 3,4-diklorbensoylklorid
LEDER C1=CC(=C(C=C1C(=O)Cl)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 4-Dichlorobenzoyl chloride
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel Cl2C6H3COCl
Kvantitet 25 g
Beilstein 09, 344
Synonym benzoyl chloride, 3,4-dichloro, 3,4-dichlorobenzoylchloride, 3,4-dichloro benzoyl chloride, 2,3-dichlorobenzoyl, 3,4dichlorobenzoyl chloride, acmc-1aj45, 3,4 dichlorobenzoyl chloride, 3,4-dichlorobenzoyl-chloride, ksc225o5d, 3,4-dichloro-benzoyl chloride
Formel vikt 209.46
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint lågsmältande fast ämne
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3,4-Dichlorobenzoyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.