Läs mer
3,4-diklorobenzoylklorid, TRC
Produktkod. 30376945
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30376945 10 g
30388211 1 g
30386336 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30376945 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD43173010G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3024-72-4
Molekylformel C7H3Cl3O
Molekylvikt (g/mol) 209.46
Synonym 3,4-Dichloro-benzoyl Chloride
IUPAC-namn 3,4-diklorobenzoylklorid
LEDER ClC(=O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Dichlorobenzoyl Chloride
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C7H3Cl3O/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3H
Formel vikt 207.9249