Läs mer
3,4-Dichlorobenzyl alcohol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3,4-Dichlorophenyl)methanol |
| CAS | 1805-32-9 |
| Molekylformel | C7 H6 Cl2 O |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | 3,4-Dichlorobenzenemethanol, (3,4-Dichlorophenyl)methanol, 3,4-Dichlorobenzyl alcohol, NSC 26136, NSC 407829, 2,4-Dichlorobenzyl alcohol Imp. C (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6Cl2O/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9/h1-3,10H,4H2 |
| LEDER | OCc1ccc(Cl)c(Cl)c1 |
| IUPAC-namn | (3,4-dichlorophenyl)methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 177.03 |
| Formel vikt | 175.9796 |