Läs mer
3,4-Dichlorobenzyl bromide, 98%
Produktkod. 11347365
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11347365 5 g 5g
11357365 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11347365 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05254.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 18880-04-1 | C7H5BrCl2 | 239.921 g/mol
3,4-diklorbensylbromid används som en farmaceutisk mellanprodukt. Det används också som ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3,4-diklorbensylbromid används som en farmaceutisk mellanprodukt. Det används också som ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Olösligt i
vatten.
Anteckningar
Ljuskänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18880-04-1
Molekylformel C7H5BrCl2
Molekylvikt (g/mol) 239.921
MDL-nummer MFCD00041363
InChI-nyckel XLWSBDFQAJXCQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dichlorobenzyl bromide, 4-bromomethyl-1,2-dichlorobenzene, benzene, 4-bromomethyl-1,2-dichloro, 3,4-dichlorobenzylbromide, alpha-bromo-3,4-dichlorotoluene, acmc-209erq, 3,4 dichlorobenzyl bromide, 3,4-dichloro-benzyl bromide, ksc493a6b, timtec-bb sbb005763
PubChem CID 639726
IUPAC-namn 4-(brommetyl)-1,2-diklorbensen
LEDER C1=CC(=C(C=C1CBr)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Dichlorobenzyl bromide
Densitet 1.65
Kokpunkt 116°C to 119°C (1 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Odör Pungent
Brytningsindex 1.6065
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 742579
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 239.93
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.