Läs mer
3,4-Dichlorobenzyl bromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4-Dichlorobenzyl bromide |
| CAS | 18880-04-1 |
| Molekylformel | C7H5BrCl2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5BrCl2/c8-4-5-1-2-6(9)7(10)3-5/h1-3H,4H2 |
| LEDER | Clc1ccc(CBr)cc1Cl |
| IUPAC-namn | 4-(bromomethyl)-1,2-dichlorobenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 239.93 |
| Formel vikt | 237.8952 |