Läs mer
3,4-diklorbensylklorid, 98 %
Produktkod. 11413258
Change view
Kvantitet:
25 g
50 g
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
25g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11413258 25 g 25g
11399529 50 g 50g
11423258 100 g 100g
11309539 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11413258 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17672.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 102-47-6 | C7H5Cl3 | 195,467 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 102-47-6
Molekylformel C7H5Cl3
Molekylvikt (g/mol) 195.467
MDL-nummer MFCD00000906
InChI-nyckel YZIFVWOCPGPNHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dichlorobenzyl chloride, 1,2-dichloro-4-chloromethyl benzene, alpha,3,4-trichlorotoluene, benzene, 1,2-dichloro-4-chloromethyl, unii-451pb8smie, 1,2-dichloro-4-chloromethyl-benzene, 3,4-dichlorobenzylchloride, 451pb8smie, 3,4-dichlorophenylmethyl chloride, toluene, .alpha.,3,4-trichloro
PubChem CID 7609
IUPAC-namn 1,2-diklor-4-(klormetyl)bensen
LEDER C1=CC(=C(C=C1CCl)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Dichlorobenzyl chloride
Smältpunkt -3°C
Densitet 1.416
Kokpunkt 99°C to 101°C (2 mmHg)
Flampunkt 155°C (311°F)
Odör Pungent
Brytningsindex 1.5766
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 386644
Formel vikt 195.48
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.