Läs mer
3,4-Dichlorobenzyl chloride, 98+%
Produktkod. 10761721 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10761721 25 g Glass bottle 25g
10512081 100 g Glass bottle 100g
10107513 500 g Glass bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10761721 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 279050250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 102-47-6 | C7H5Cl3 | 195.47 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 102-47-6
Molekylformel C7H5Cl3
Molekylvikt (g/mol) 195.47
MDL-nummer MFCD00000906
InChI-nyckel YZIFVWOCPGPNHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dichlorobenzyl chloride, 1,2-dichloro-4-chloromethyl benzene, alpha,3,4-trichlorotoluene, benzene, 1,2-dichloro-4-chloromethyl, unii-451pb8smie, 1,2-dichloro-4-chloromethyl-benzene, 3,4-dichlorobenzylchloride, 451pb8smie, 3,4-dichlorophenylmethyl chloride, toluene, .alpha.,3,4-trichloro
PubChem CID 7609
IUPAC-namn 1,2-dichloro-4-(chloromethyl)benzene
LEDER C1=CC(=C(C=C1CCl)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 4-Dichlorobenzyl chloride
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -3°C
Färg Colorless to Yellow
Densitet 1.4100g/mL, 1.41
Kokpunkt 122°C to 124°C (14.0 mmHg)
Flampunkt 155°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel Cl2C6H3CH2Cl
Brytningsindex 1.5775
Kvantitet 25 g
Beilstein 05, 300
Löslighetsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in organic solvents
Formel vikt 195.47
Procent renhet 98+%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3,4-Dichlorobenzyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.