Läs mer
3,4-diklorbensylisocyanat, 98 %
Produktkod. 10217380 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10217380 1 g Glasflaska 1g
10269353 10 g Glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10217380 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 319220010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19752-09-1 | C8H5Cl2NO | 202,04 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19752-09-1
Molekylformel C8H5Cl2NO
Molekylvikt (g/mol) 202.04
MDL-nummer MFCD00673063
InChI-nyckel WLNAHQZFPSSVTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dichlorobenzyl isocyanate, 3,4-dichlorobenzylisocyanate, 1,2-dichloro-4-isocyanatomethyl benzene, benzene, 1,2-dichloro-4-isocyanatomethyl, 1,2-dichloro-4-isocyanatomethyl-benzene, 3,4-dichlorophenyl methanisocyanate, zlchem 123, acmc-20anfi, pubchem2096, 3,4-dichloro-benzyl isocyanate
PubChem CID 2733368
IUPAC-namn 1,2-diklor-4-(isocyanatometyl)bensen
LEDER C1=CC(=C(C=C1CN=C=O)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 4-Dichlorobenzyl isocyanate
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös
Densitet 1.3750g/mL, 1.375
Kokpunkt 282°C
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.5656 to 1.5676
Kvantitet 1 g
Formel vikt 202.04
Procent renhet 98%
Fysisk form Något trögflytande vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.