Läs mer
3,4-Dichlorobenzyl mercaptan, 97%
Produktkod. 11362066
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11362066 1 g 1g
11372066 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11362066 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03226.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 36480-40-7 | C7H6Cl2S | 193.085 g/mol
Reatant i syntesen av substituerade pyridaziner. 3,4-Diklorbensylmerkaptan hjälper till att förbättra halvledarmorfologierna.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsmedel
Reatant vid syntes av substituerade pyridaziner. 3,4-Diklorbensylmerkaptan hjälper till att förbättra halvledarmorfologierna.
Löslighet Svår att blanda i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Inkompatibel med oxidationsmedel. Säkerställ god ventilation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 36480-40-7
Molekylformel C7H6Cl2S
Molekylvikt (g/mol) 193.085
MDL-nummer MFCD00039651
InChI-nyckel CEGBRSQPRQXALB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dichlorobenzyl mercaptan, 3,4-dichlorobenzenemethanethiol, 3,4-dichlorophenyl methanethiol, 3,4-dichlorotoluene-alpha-thiol, benzenemethanethiol, 3,4-dichloro, acmc-1aex5, d0z0bb, 3,4-dichlorobenzylmercaptan, 3,4-dichloro-alpha-toluenethiol, 3,4-dichloro-phenyl-methanethiol
PubChem CID 118986
IUPAC-namn (3,4-diklorfenyl)metantiol
LEDER C1=CC(=C(C=C1CS)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Dichlorobenzyl mercaptan
Densitet 1.362
Kokpunkt 152°C to 153°C (12 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.607
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 3237473
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Difficult to mix in water.
Formel vikt 193.1
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.