Läs mer
3,4'-Dichlorodiphenyl Ether, Mikromol™
Beskrivning
3,4'-Dichlorodiphenyl Ether
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4'-Dichlorodiphenyl Ether |
| CAS | 6842-62-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3,4'-Dichlorodiphenyl Ether |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C12 H8 Cl2 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Benzene, 1-chloro-3-(4-chlorophenoxy)-, Ether, m-chlorophenyl p-chlorophenyl (7CI,8CI), 3,4'-Dichlorodiphenyl ether, PCDE 13 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H8Cl2O/c13-9-4-6-11(7-5-9)15-12-3-1-2-10(14)8-12/h1-8H |
| LEDER | Clc1ccc(Oc2cccc(Cl)c2)cc1 |
| IUPAC-namn | 1-chloro-3-(4-chlorophenoxy)benzene |
| Visa mer |