Läs mer
3,4-diklorisokumarin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15486779
Change view
Kvantitet:
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15486779 10 mg 10mg
1 options
Produktkod. 15486779 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J65198.MA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 51050-59-0 | C9H4Cl2O2 | 215.03 g/mol
Användbar i en snabb färgningsmetod för identifiering av makrofager; räkningar med denna metod bekräftades av de mer komplexa morfologiska kriterierna, genom fagocytos och av närvaron av Fc-receptorer. Det är en hämmare av kymotrypsin och trypsin. ,4 Diklorisokumarin hämmar också granzymer A, B och H, katepsin G, neutrofil elastas, proteinas och blockerar apoptotisk internukleosomal DNA-klyvning i tymocyter utan inblandning av endonukleaser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Användbar i en snabb färgningsmetod för identifiering av makrofager; räkningar med denna metod bekräftades av de mer komplexa morfologiska kriterierna, genom fagocytos och av närvaron av Fc-receptorer. Det är en hämmare av Chymot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Dichloroisocoumarin
CAS 51050-59-0
Färg Vitt
Molekylformel C9H4Cl2O2
MDL-nummer MFCD00036960
Kvantitet 10 mg
UN-nummer UN2811
Beilstein 6802625
Synonym 3,4-dichloroisocoumarin, 3,4-dcl, 1h-2-benzopyran-1-one,3,4-dichloro, 3,4-dci, 3,4 dichloroisocoumarin, 3,4-dichloro-1h-isochromen-1-one, 3,4-dichloro-1h-2-benzopyran-1-one, 1h-2-benzopyran-1-one, 3,4-dichloro, chembl24983, 3,4-dichloro-2-benzopyran-1-one
Löslighetsinformation Löslig i DMF eller DMSO vid en koncentration av 10 mM
InChI-nyckel SUGXUUGGLDCZKB-UHFFFAOYSA-N
LEDER ClC1=C(Cl)C2=CC=CC=C2C(=O)O1
IUPAC-namn 3,4-diklorisokromen-1-on
Molekylvikt (g/mol) 215.03
PubChem CID 1609
Formel vikt 215.03
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.