Läs mer
3,4-diklornitrobensen, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10736331 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
250 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10736331 1 kg Glass bottle 1kg
10010860 5 g Glasflaska 5g
10666872 250 g Glasflaska 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10736331 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 113530010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 99-54-7
Molekylformel C6H3Cl2NO2
Molekylvikt (g/mol) 192.00
MDL-nummer MFCD00007207
InChI-nyckel NTBYINQTYWZXLH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dichloronitrobenzene, benzene, 1,2-dichloro-4-nitro, dcnb, 1-nitro-3,4-dichlorobenzene, 3,4-dichlornitrobenzen, unii-ijt74ji7fs, ccris 3097, 1,2-dichloro-4-nitro-benzene, 3,4-dichlornitrobenzen czech, 3,4-dichloronitrobenzen czech
PubChem CID 7443
IUPAC-namn 1,2-dichloro-4-nitrobenzene
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 4-Dichloronitrobenzene
Namnnotering 95%
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 39°C to 45°C
Färg Yellow to Brown
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Glass bottle
Linjär formel Cl2C6H3NO2
Kvantitet 1 kg
Beilstein 05, 246
Formel vikt 192
Procent renhet ≥94%
Fysisk form Crystalline Mass
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3,4-Dichloronitrobenzene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.