Läs mer
3,4-Dichlorophenethyl alcohol, 97%
Produktkod. 10622223 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10622223 5 g Glasflaska 5g
10159981 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10622223 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 350770050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 35364-79-5 | C8H8Cl2O | 191.051 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 35364-79-5
Molekylformel C8H8Cl2O
Molekylvikt (g/mol) 191.051
MDL-nummer MFCD00800673
InChI-nyckel GITOMJDYNUMCOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3,4-dichlorophenyl ethanol, 3,4-dichlorophenethyl alcohol, 3,4-dichlorophenethylalcohol, 2-3,4-dichlorophenyl ethan-1-ol, benzeneethanol, 3,4-dichloro, 2-3,4-dichlorophenyl-ethanol, 3,4-dichlorobenzeneethanol, benzeneethanol,3,4-dichloro, acmc-1adlk, 2-3,4-dichloro-phenyl-ethanol
PubChem CID 244558
IUPAC-namn 2-(3,4-diklorfenyl)etanol
LEDER C1=CC(=C(C=C1CCO)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 4-Dichlorophenethyl alcohol
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.5620 to 1.5680 (20°C, 589nm)
Kvantitet 5 g
Beilstein 06, IV, 3081
Formel vikt 191.06
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3,4-Dichlorophenethylalcohol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.