Läs mer
3,4-diklorfenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11484953
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11484953 100 g 100g
11474953 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11484953 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12256.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 95-77-2 | C6H4Cl2O | 163.00 g/mol
Det är också en fotonedbrytningsprodukt av det vanliga antibakteriella och svampdödande medlet triclosan tillsammans med dioxinet 2,8-diklordibenso-p-dioxin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Det är också en fotonedbrytningsprodukt av det vanliga antibakteriella
och svampdödande medlet triclosan tillsammans med dioxinet 2,8-diklordibenso-p-dioxin.
Löslighet
Lättlösligt jonvatten 9,2 g/L vid 20°C. Löslig i vattenhaltiga alkali, syresatta och klorerade lösningsmedel. Löslig i etanol, bensen, kloroform och etyleter.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, syra, syraångor, syraklorider, syraanhydrider, kaustik. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara i ett område utan avlopp eller avlopp. Separerat från starka oxidanter och livsmedel och foder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 95-77-2
Molekylformel C6H4Cl2O
Molekylvikt (g/mol) 163.00
MDL-nummer MFCD00002258
InChI-nyckel WDNBURPWRNALGP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7258
ChEBI CHEBI:34323
IUPAC-namn 3,4-diklorfenol
LEDER OC1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Dichlorophenol
Smältpunkt 64°C to 68°C
Kokpunkt 252°C to 255°C
Odör Phenol-like
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2020
Beilstein 1907693
Synonym 4,5-dichlorophenol, phenol, 3,4-dichloro, 3,3-dichloro-hydroxybenzene, unii-070ftm6dvf, ccris 5904, 070ftm6dvf, 3,4-dcp, 3,4-dichlorphenol, 3,4dichlorophenol, 3,4 dichlorophenol
Löslighetsinformation Slightly soluble ion water 9.2g/L at 20degC. Soluble in aqueous alkali,oxygenated and chlorinated solvents. Soluble in ethanol,benzene,chloroform and ethyl ether.
Formel vikt 163
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.