Läs mer
3,4-Dichlorofenyl isocyanat, 97 %
Produktkod. 11407767
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11407767 5 g 5g
11417767 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11407767 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16298.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 102-36-3 | C7H3Cl2NO | 188,007 g/mol
Metylmärkt diuron framställdes genom reaktion av 3,4-diklorfenylisocyanat med C'märkt dimetylamin. Substituerade ureaderivat framställdes genom att reagera 3,4-diklorfenylisocyanat med aminosyror, dipeptider, histamin. R- och S-isomererna och RS-racematet av MBPU syntetiserades genom att tillåta ekvimolära kvantiteter av 3,4-diklorfenylisocyanat
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Metylmärkt diuron framställdes genom reaktion av 3,4-diklorfenylisocyanat med C′″ märkt dimetylamin. Substituerade ureaderivat framställdes genom att reagera 3,4-diklorfenylisocyanat med aminosyror, dipeptider, histamin. R- och S-isomererna och RS-racematen av MBPU syntetiserades genom att tillåta ekvimolära kvantiteter av 3,4-diklorfenylisocyanat
löslighet
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, fukt, vatten, aminer, alkoholer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 102-36-3
Molekylformel C7H3Cl2NO
Molekylvikt (g/mol) 188.007
MDL-nummer MFCD00002017
InChI-nyckel MFUVCHZWGSJKEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dichlorophenyl isocyanate, benzene, 1,2-dichloro-4-isocyanato, 3,4-dichlorfenylisokyanat, isocyanic acid 3,4-dichlorophenyl ester, 3,4-dichlorophenylisocyanate, unii-ozw0b7f1du, 3,4-dichlorphenylisocyanate, isocyanic acid, 3,4-dichlorophenyl ester, 3,4-dichlorfenylisokyanat czech, ozw0b7f1du
PubChem CID 7607
IUPAC-namn 1,2-diklor-4-isocyanatbensen
LEDER C1=CC(=C(C=C1N=C=O)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Dichlorophenyl isocyanate
Smältpunkt 40°C to 44°C
Kokpunkt 118°C to 120°C (18 mmHg)
Flampunkt 123°C (253°F)
Odör Irritating
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2250
Beilstein 608325
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Hydrolyzes in water.
Formel vikt 188.01
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.