Läs mer
3,4-Dichlorophenyl isothiocyanate, 97%
Produktkod. 11489506
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11489506
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A19236.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 6590-94-9 | C7H3Cl2NS | 204.07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6590-94-9
Molekylformel C7H3Cl2NS
Molekylvikt (g/mol) 204.07
MDL-nummer MFCD00037828
InChI-nyckel OSBIEFWIIINTNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dichlorophenyl isothiocyanate, benzene, 1,2-dichloro-4-isothiocyanato, 3,4-dichlorophenylisothiocyanate, benzene, 1,2-dichloro-4-isothiocyanato-9ci, isothiocyanic acid, 3,4-dichlorophenyl ester, 1,2-dichloro-4-isothiocyanato-benzene, acmc-20anfc, 4-12-00-01271 beilstein handbook reference, 3,4-dichloro-1-isothiocyanato-benzene, #
PubChem CID 23065
IUPAC-namn 1,2-dichloro-4-isothiocyanatobenzene
LEDER ClC1=CC=C(C=C1Cl)N=C=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Dichlorophenyl isothiocyanate
Densitet 1.422
Kokpunkt 145°C to 148°C (10 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Odör Irritating
Brytningsindex 1.68
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2922
Beilstein 511101
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 204.08
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.