Läs mer
(3,4-diklorfenyl)metansulfonylklorid, 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10514373
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10514373 1 g 1g
10064582 250 mg 250mg
10198824 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10514373 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO00820DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 85952-30-3
Molekylformel C7H5Cl3O2S
Molekylvikt (g/mol) 259.525
MDL-nummer MFCD01631929
InChI-nyckel DRYGYFAFCNDLEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dichlorophenyl methanesulfonyl chloride, 3,4-dichloro-phenyl-methanesulfonyl chloride, 3,4-dichlorophenyl methanesulphonyl chloride, 3,4-dichlorophenyl methyl sulfonyl chloride, 3,4-dichlorobenzylsulfonyl chloride, 3,4-dichlorophenyl methyl chlorosulfone, 3,4-dichloro-alpha-toluenesulfonyl chloride, 3,4-dichlorophenyl-methanesulfonyl chloride, benzenemethanesulfonyl chloride, 3,4-dichloro, 3,4-dichlorophenyl methyl sulphonyl chloride
PubChem CID 2794622
IUPAC-namn (3,4-diklorfenyl)metansulfonylklorid
LEDER C1=CC(=C(C=C1CS(=O)(=O)Cl)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (3, 4-Dichlorophenyl)methanesulfonyl chloride
CAS Min % 90.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 259.54
Procent renhet 90%